Merck
89397
Supelco
Girard′s reagent T
for HPLC derivatization, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
Synonim(y):
(Carboxymethyl)trimethylammonium chloride hydrazide, (Hydrazinocarbonylmethyl)trimethylammonium chloride, Acethydrazide trimethylammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3N+CH2CONHNH2]Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
Beilstein:
3727163
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
99.0-101.0% (AT)
Formularz
crystals
jakość
LiChropur
metody
HPLC: suitable
mp
188-192 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)NN
InChI
1S/C5H13N3O.ClH/c1-8(2,3)4-5(9)7-6;/h4,6H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
YSULOORXQBDPCU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Odczynnik T Girarda może być stosowany jako odczynnik derywatyzujący do oznaczania 5-formylo-2′-deoksyurydyny w komórkowych próbkach DNA przy użyciu techniki chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).[1] Sacharydy redukujące mogą być derywatyzowane za pomocą odczynnika T Girarda i mogą być analizowane za pomocą techniki desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą sprzężonej z czasem przelotu spektrometrii mas (MALDI-TOF-MS).[2]
Cechy i korzyści
  • Odczynnik Girarda T jest chemicznym odczynnikiem derywatyzującym do LC-MS.
  • Posiada karbonylową grupę funkcyjną o wysokim powinowactwie do protonu (kationu), który stabilizuje ładunek dodatni.
  • Jest powszechnie stosowany w derywatyzacji nukleozydów.
  • Reakcje derywatyzacji w spektrometrii mas są stosowane w celu poprawy wydajności jonizacji.
  • Derywatyzacja może poprawić precyzyjną analizę ilościową w celu profilowania stosunkowo małych cząsteczek analitu, szczególnie w metabolomice.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oksana Lavrynenko et al.
Journal of lipid research, 54(8), 2265-2272 (2013-07-12)
Ecdysteroids are potent developmental regulators that control molting, reproduction, and stress response in arthropods. In developing larvae, picogram quantities of individual ecdysteroids and their conjugated forms are present along with milligrams of structural and energy storage lipids. To enhance the
Applications of MALDI-TOF Spectroscopy (2014)
Haizheng Hong et al.
Analytical chemistry, 79(1), 322-326 (2006-12-30)
Nucleoside 5-formyl-2'-deoxyuridine (FodU) is a major thymidine lesion generated by reactive oxygen species. In vitro and in vivo replication studies revealed that FodU can be mutagenic. A reliable and sensitive quantification method is, therefore, important for assessing the biological implications