Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC10H6SO2NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-337-7
Beilstein/REAXYS Number:
2868662
MDL number:
Assay:
98%
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
126-130 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
InChI key
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Dansylhydrazine can exhibit fluorescence, which can be used for the following:
- monitoring air pollution by detection of the hydrazones formed by acid-catalyzed derivatization of the carbonyl compounds
- detection of the separated glycoproteins via sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 126-130 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 126-130 °C (lit.) |
| functional group hydrazine, amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansylhydrazine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?