427845
Polypropylene-graft-maleic anhydride
viscosity 425 cPs
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Polecane produkty
Postać
beads
skład
maleic anhydride, 8-10 wt. %
lepkość
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp
156 °C
liczba kwasowa
40.0‑55.0(mg-KOH)
temp. przejścia
softening point 157 °C (ring and ball)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Klucz InChI
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3