Kluczowe dokumenty
87851
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
Synonim(y):
Dipivaloylmethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456-1.462
n20/D 1.459 (lit.)
bp
72-73 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Klucz InChI
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
- It enhances the stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may confer volatility on substances like carbohydrates or amino acids, that have several polar groups that they are non-volatile and usually decompose on heating.
- It facilitates the separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione is a reagent used to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)