Przejdź do
403393
Nickel(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Synonim(y):
Ni(TMHD)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: nickel
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI key
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
General description
Nickel(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) [Ni(TMHD)₂] is a green crystalline solid that exhibits moderate volatility and good thermal stability, making it effective for use in vapor-phase processes. The bulky TMHD ligands enhance its volatility while maintaining thermal stability, making it suitable for chemical vapor deposition (CVD) and atomic layer deposition (ALD). These properties enable the controlled deposition of thin, uniform layers of nickel or nickel oxide on complex surfaces. Additionally, its solubility in organic solvents supports solution-based processing techniques. Its well-defined decomposition behaviour ensures clean film formation with minimal impurities, which is essential for electronic, catalytic, and energy-storage applications.
Application
Nickel(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate) (Ni(TMHD)₂) can be used as:
  • A precursor in the synthesis of nickel thin films via atomic layer deposition (ALD), which are used in solar cells, microelectronics and catalysis applications.
  • Metal precursor to for preparation of Ni-based catalysts via Atomic Layer Deposition.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
946915345083468223
description
97%
description
≥99.9% trace metals basis
description
99%
description
-
assay
97%
assay
(titration, chelatometric), ≥99.9% trace metals basis
assay
99%
assay
-
form
solid
form
powder, solid
form
solid
form
solid
mp
219-223 °C (lit.)
mp
219-223 °C (lit.), 223-225 °C
mp
198 °C (dec.) (lit.)
mp
228-233 °C (lit.)
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: chromium
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14481-08-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)