Merck
86546
Supelco
Dibenzyl chloromethyl phosphate
for HPLC derivatisation, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H16ClO4P/c16-13-20-21(17,18-11-14-7-3-1-4-8-14)19-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
Klucz InChI
FVTHQGOGQRTOMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Synthesis of water-soluble prodrugs of lipophilic alcohols, phenols and amines. This compound is an improved derivative of the well known Di-tert-butyl chloromethyl phosphate. So it can be detected more easily by HPLC-UV, because of higher stability, higher yields and better UV-activity.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel synthetic route for the preparation of alkyl and benzyl chloromethyl phosphates
Mantyla, A., et al.
Tetrahedron Letters, 43(21), 3793-3794 (2002)