Merck
437891
Sigma-Aldrich
Dimethyl chlorophosphate
96%
Synonim(y):
Dimethyl phosphorochloridate
Wybierz wielkość
5 ML
493,00 zł
25 ML
1350,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
493,00 zł
25 ML
1350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2P(O)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
80 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COP(Cl)(=O)OC
InChI
1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Klucz InChI
NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethyl chlorophosphate may be used for the preparation of (E)-3-cyanophosphoenolpyruvate, by reaction with the potassium enolate of ethyl cyanopyruvate.[1] It may be used for the synthesis of mono- and diphosphate esters of 2-arachidonyl glyceryl ether.[2]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juha Juntunen et al.
Journal of medicinal chemistry, 46(23), 5083-5086 (2003-10-31)
The poor aqueous solubility of 2-arachidonyl glyceryl ether (noladin ether) 2 hinders both pharmacological studies and pharmaceutical development. The synthesized mono- and diphosphate esters of noladin ether (4 and 6) considerably increased the aqueous solubility of noladin ether (>40000-fold), showed
Amanda R Wilmsmeyer et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(30), 10962-10967 (2012-07-12)
The fundamental interactions of dimethyl methylphosphonate (DMMP) and dimethyl chlorophosphate (DMCP) on amorphous silica nanoparticles have been investigated with transmission infrared spectroscopy and temperature-programmed desorption (TPD). DMMP and DMCP both adsorb molecularly to silica through the formation of hydrogen bonds
Minji Kang et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(8), 7686-7694 (2019-02-16)
Quorum sensing (QS) inhibitor-based therapy is an attractive strategy to inhibit bacterial biofilm formation without excessive induction of antibiotic resistance. Thus, we designed Ca2+-binding poly(lactide- co-glycolide) (PLGA) microparticles that can maintain a sufficient concentration of QS inhibitors around hydroxyapatite (HA)
P Wirsching et al.
Biochemistry, 24(26), 7602-7606 (1985-12-17)
(E)-3-Cyanophosphoenolpyruvate has been synthesized by reacting dimethyl chlorophosphate with the potassium enolate of ethyl cyanopyruvate. The resulting trialkyl ester was deesterified with bromotrimethylsilane followed by potassium hydroxide. Subsequent treatment with Dowex-50-H+ resin and cyclohexylamine afforded the tricyclohexylammonium salt; only the