Przejdź do
D36550
Dibenzyl phosphate
99%
Synonim(y):
DBzP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
308,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2O)2P(O)(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-602-3
Beilstein/REAXYS Number:
2055755
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
308,25 zł
Cena katalogowa411,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
phenyl, phosphate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibenzyl phosphate (DBzP) can be used:
  • To promote the monoselective ortho-C-H alkylation of N-quinolyl benzamides with primary and secondary alkyl iodides.
  • For the ring-opening reaction of epoxide such as benzylglycidol to synthesize dihydroxyacetone phosphate (DHAP).
  • As a reactant for the synthesis of stereospecific 1,2-trans glycosyl phosphates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
676713113700524980
description
99%
description
97%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
mp
144-146 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
functional group
phosphate
functional group
chloro, bromo
functional group
ketone, chloro
functional group
ester
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)