Merck
86501
Supelco
Test mixture 2 for apolar capillary columns according to Grob
suitable for GC, ready-to-use
Synonim(y):
Grob Test Mix for Non-Polar Columns for GC
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
mixture of D(−)-2,3-butanediol, decane, dicyclohexylamine, 2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethylphenol, 2-ethylcaproic acid, methyl decanoate, methyl laurate, methyl undecanoate, 1-octanol and dodecane in hexane and methylene chloride
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Mixture for a comprehensive, standardized quality test for apolar glass capillary columns
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Chromatography A, 219, 13-13 (1981)
K. Grob, jr. et al.
Journal of Chromatography A, 156, 1-1 (1978)