Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł 260,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł 1042,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
260,25 zł
Cena katalogowa347,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0%
optical activity
[α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
manufacturer/tradename
ECACC
functional group
phenyl, thioether
SMILES string
S=C1N[C@@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI key
SLDUGQISGRPGAW-SECBINFHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% | description ≥97.0% (T) |
| assay ≥97.0% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% | assay ≥97.0% (T) |
| functional group phenyl, thioether | functional group amine | functional group - | functional group hydroxyl, carboxylic acid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform | optical activity [α]/D −5.5±1°, neat | optical activity - | optical activity - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC) | optical purity - | optical purity - | optical purity enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?