Przejdź do
16636
UTI ChromoSelect Agar, zmodyfikowany
NutriSelect® Plus, powder, for enterobacteriaceae, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar do zakażeń dróg moczowych, zmodyfikowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Form:
powder
Suitability:
enterobacteriaceae, nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Pseudomonas spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
Application(s):
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , beef extract, 4 g/L , casein enzymic hydrolysate, 4 g/L , chromogenic mixture, 12.44 g/L , peptic digest of animal tissue, 18 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.2±0.3 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
enterobacteriaceae, nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Pseudomonas spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
General description
Urinary tract infection (UTI) ChromoSelect Agar is chromogenic differential medium for identification, differentiation, and conformation of enteric bacteria from specimens such as urine, water, or food which may contain large number of Proteus species as well as potentially pathogenic Gram-positive organisms. Based on these characteristics, modified UTI ChromoSelect Agar is suggested for use in place of MacConkey Agar.
Application
Zmodyfikowane podłoże ChromoSelect Agar do zakażeń układu moczowego (UTI) zostało wykorzystane w hodowli komórkowej Escherichia coli.[1][2] Używano go również do hodowli Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli na płytkach z homogenatami mięśni uda myszy w celu zliczenia bakterii.[3]
Preparation Note
Zawiesić 55,4 g w 1 litrze wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 1 bara (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50°C i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Chromogenic medium for detecting and identifying Enterobacteria, Proteus species, and certain potentially pathogenic Gram-positive organisms.[4]
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
730095542027048
suitability
enterobacteriaceae, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Pseudomonas spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for enterobacteriaceae
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
lactose-fermenting bacteria (Urinary pathogens), nonselective and differential for Enterococcus spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Pseudomonas spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for Streptococcus spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Yersinia spp., nonselective and differential for coliforms
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
final pH
7.2±0.3 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
final pH
7.3±0.2 (25 °C)
final pH
6.7±0.2 (25 °C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Muhammad Usman Qamar et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 32(5(Supplementary)), 2305-2309 (2020-01-03)
Metallo-β-lactamase (MBL) producing Escherichia coli are an emerging and serious threat to public health sector around the globe. MBL are spreading via plasmids to the host pathogens and produce resistance against carbapenems and left limited or no treatment option. Therefore
M. Pezzlo
Clin. Microbiol. Reviews, 1, 168-168 (1998)
M P Friedman et al.
Journal of clinical microbiology, 29(11), 2385-2389 (1991-11-01)
Random urine samples from hospitalized patients (n = 550) and seeded sterile filtered urine samples (n = 730) were used to test a membrane filtration technique, Qualture (Future Medical Technologies International, Inc., West Palm Beach, Fla.), for the detection and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16636-500G-F04061838748928