Kluczowe dokumenty
85515
Millipore
Sorbic acid Agar (Base)
suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 16 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
sodium citrate, 3 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH końcowe
5.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Zastosowanie
For the isolation and differentiation of lactobacilli from food, faeces etc. according to Reuter.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Reuter
Fleischwirtsch., 954-954 (1970)
G. Reuter
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 19, 53-53 (1968)