Merck
82704
Sigma-Aldrich
Pyridine
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
Beilstein:
103233
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
2.72 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
absolute
puriss.
Próba
≥99.8% (GC)
temp. samozapłonu
899 °F
jakość
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
granice wybuchowości
12.4 %
zanieczyszczenia
≤0.005% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
tw
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Porous monodisperse V2O5 microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries.
Wang S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(17), 6365-6369 (2011)
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
An investigation of Knoevenagel condensation reaction in microreactors using a new zeolite catalyst.
Zhang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 261(1), 109-118 (2004)
Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions.
Whitfield TR, et al.
Solid State Sciences, 7(9), 1096-1103 (2005)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)