Merck
82545
Sigma-Aldrich
(+)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Beilstein:
2414132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
118-120 °C
ciąg SMILES
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
Klucz InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Działania biochem./fizjol.
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)