Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 743,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-292-8
Beilstein/REAXYS Number:
2803417
MDL number:
743,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −51°, c = 0.6 in ethanol
mp
118-120 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
SMILES string
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChI key
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
General description
(1R,2R)-(-)-Pseudoephedrine is an enantiomer of ephedrine mainly used as a chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Application
(1R,2R)-(-)-Pseudoephedrine may be used in the preparation of chiral relay ligands, which can catalyze the addition of diethylzinc to aldehydes leading to the corresponding secondary alcohol. The immobilization of pseudoephedrine on Merrifield resin forms a chiral linker, which may be used for the asymmetric alkylation of amides via solid-phase approach.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay 98% | assay - |
| form solid | form - |
| functional group amine, phenyl, hydroxyl | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| optical activity [α]20/D −51°, c = 0.6 in ethanol | optical activity - |
| mp 118-120 °C (lit.) | mp 185-188 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?