Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.58
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4450078
Assay:
98%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
mp
104-107 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
InChI key
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Application
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride can be used as a building block to synthesize:
- Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
- Pyrrolidinol based ionic liquids.
- Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay ≥97.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form - | form - |
| mp 104-107 °C (lit.) | mp - | mp 344-350 °C (lit.) | mp - |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
| optical activity [α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol | optical activity - | optical activity [α]20/D −35°, c = 1 in H2O | optical activity [α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?