Kluczowe dokumenty
190438
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
98%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Synonim(y):
L-Phenylalaninol
Wybierz wielkość
180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
180,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
92-94 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
Klucz InChI
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?