Przejdź do
82265
m-CP selective Supplement II
suitable for microbiology
Synonim(y):
Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Filter sterilized 0.5% solution of phenolphthalein diphosphate recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Application
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Other Notes
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
Phenolphthalein diphosphate 0.05 g, distilled water 10 ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
770937480775605
suitability
Clostridium spp.
suitability
-
suitability
Campylobacter spp.
suitability
selective and differential for Clostridium spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
82265-5VL-F04061833005002
82265-1VL-F04061824398519