Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 857,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-957-4
Beilstein/REAXYS Number:
102696
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
solid
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
mp
57-61 °C
solubility
H2O: 1 g/mL, clear
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2
InChI key
BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Hydroxypiperidine can be obtained from the reduction of 3-hydroxypyridine.
Application
Reactant for:
Synthesis of unsymmetrical ureas
Synthesis of piperidine nucleoside analogs
Fluorination reactions
Synthesis of substituted pyridines
Synthesis of unsymmetrical ureas
Synthesis of piperidine nucleoside analogs
Fluorination reactions
Synthesis of substituted pyridines
3-Hydroxypiperidine may be used to synthesize the following:
- 2-pyrrolidinone via oxidation with iodosylbenzene
- 1-[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperidin-3-ol via reaction with 4-bromoquinoline
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description 99% | description ≥96.0% (GC) | description 98% |
| assay ≥98.0% (NT) | assay 99% | assay ≥96.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| mp 57-61 °C | mp - | mp 37-39 °C | mp 285 °C (dec.) (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?