Key Documents
73660
2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, ONPG
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Próba
≥99.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −70±1°, c = 1% in H2O
rozpuszczalność
hot water: 0.2 g/10 mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Klucz InChI
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?