Key Documents
73132
meso-Erythritol
analytical standard
Synonim(y):
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
tw
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Klucz InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Food products using high-pressure liquid chromatography coupled to charged aerosol detector (HPLC-CAD).
- Confectioneries using high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV).
- Food and beverages using liquid chromatography with UV detection (LC-UV).
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?