Merck
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
Synonim(y):
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(C5H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (Ni)
Formularz
solid
mp
171-173 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Klucz InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)