Merck
N7524
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
Synonim(y):
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(C5H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
skład
Ni, 20.0-31.5% EDTA titration
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Klucz InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This metal alkyl may be used to synthesize hybrid organic-inorganic polymeric molecular layer deposition (MLD). Bis(cyclopentadienyl) nickel (Cp 2 Ni) may be used as a Ni precursor for the atomic layer deposition (ALD) of NiO/carbon nanotubes hybrids.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muhammad Hamid Raza et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(4), 4594-4606 (2020-01-15)
The gas-sensing properties and mechanism and the role of the shell thickness of structurally well-defined SnO2/NiO heterostructures are studied. One-dimensional (1D) SnO2/NiO core-shell nanowires (CSNWs) were produced by a two-step process; single-crystalline SnO2-core nanowires (NWs) were synthesized by vapor-liquid-solid (VLS)
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers.
George SM and Yoon B
Material Matters, 3(2), 34-37 null
Enhanced Catalytic Activity for Methanol Electro-oxidation of Uniformly Dispersed Nickel Oxide Nanoparticles?Carbon Nanotube Hybrid Materials.
Tong X, et al.
Small, 8(22), 3390-3395 (2012)
Patrick P Komane et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-03-29)
Currently, there is a lack of ultrasensitive diagnostic tool to detect some diseases such as ischemic stroke, thereby impacting effective and efficient intervention for such diseases at an embryonic stage. In addition to the lack of proper detection of the
Produkty
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Osadzanie warstw atomowych spełnia różne potrzeby, w tym miniaturyzację urządzeń półprzewodnikowych i powlekanie nanocząstek.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.