Merck
72001
Supelco
Borax Anhydrous
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Sodium tetraborate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2B4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
crystals
strata
≤1% loss on ignition, 800 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Zastosowanie
forensics and toxicology
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Klucz InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Ten produkt zostanie wycofany, alternatywny produkt można znaleźć tutaj:
106306.
Informacje prawne
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatiana S Fukuji et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 51(2), 430-438 (2009-06-24)
In this work, the separation of nine phenolic acids (benzoic, caffeic, chlorogenic, p-coumaric, ferulic, gallic, protocatechuic, syringic, and vanillic acid) was approached by a 3(2) factorial design in electrolytes consisting of sodium tetraborate buffer (STB) in the concentration range of
Danyue Zhao et al.
Electrophoresis, 33(15), 2424-2432 (2012-08-14)
An efficient and sensitive method for the separation and determination of three essential amino acids and three B vitamins by CE-LIF with a simultaneous derivatization procedure was developed. The conditions for derivatization and separation of these micronutrients were investigated. FITC
Shao-Qiang Hu et al.
Electrophoresis, 34(2), 260-268 (2012-11-20)
Based on the investigation of the effect of microemulsion charge on the chiral separation, a new chiral separation method with MEEKC employing neutral microemulsion was established. The method used a microemulsion containing 3.0% (w/v) neutral surfactant Tween 20 and 0.8%
Ruina Li et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 268-275 (2013-02-07)
Rapid analysis of trace amount of aromatic amines in environmental samples and daily necessities has attracted considerable attentions because some of them are strongly toxic and carcinogenic. In this study, fast and efficient electrophoretic separation and sensitive determination of 5
Ho-Yong Kim et al.
Environmental toxicology and chemistry, 30(6), 1297-1305 (2011-03-08)
Okara, an organic waste product obtained from soy milk production, was used with copper chloride or sodium borate to formulate new wood preservatives as a substitute for expensive wood preservatives, such as copper-azole-based preservatives and ammoniacal copper quaternary. Before formulating