Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
Molecular Biology
Quality Level
assay
≥99%
form
powder or crystals
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- to perform antibody retrieval for the immunohistochemical analysis of ovine ovarian sections
- as a component of induction medium to culture Agrobacterium strain C58C1
- to isolate human neutrophils from whole blood
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥98% | assay - |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| form powder or crystals | form crystals | form powder | form solid |
| solubility water: soluble 100 mg/mL | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 100 mg/mL | solubility - |
| pH 7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L) | pH 7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O) | pH 7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L) | pH 7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protokół ten służy do przeprowadzenia całej procedury immunohistochemii (IHC) poprzez barwienie i wizualizację określonych antygenów w skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C8532-100G | 04061835543571 |
| C8532-500G | 04061835543595 |
| C8532-5KG | 04061833460948 |
| C8532-1KG | 04061835543588 |
| C8532-10KG | 04061833610305 |