Przejdź do
17153
Agar różnicowy LS
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar różnicowy Lactobacillus Streptococcus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
806,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
806,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , beef extract, 5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , L-cysteine hydrochloride, 0.3 g/L , dextrose, 20 g/L , papaic digest of soybean meal, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
6.1±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective and differential for Lactobacillus spp., nonselective and differential for Streptococcus spp.
Application
For the maximum growth and differentiation of Lactobacilli and Streptococci on the basis of colonial morphology, T.T.C. reduction and casein reaction.
Preparation Note
Zawiesić 65,3 g w 1 litrze wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50°C i dodać następujące sterylne roztwory uprzednio utrzymywane w cieple w temperaturze 50°C tuż przed użyciem; (1) 100 ml 10% (w/v) wodnego roztworu odtłuszczonego mleka w proszku bez antybiotyków (nr kat. 70166) sterylizowanego w temperaturze 121°C przez 5 minut. (2) 10 ml roztworu TTC (nr kat. 17779). Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172157740840608
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
nonselective and differential for Lactobacillus spp., nonselective and differential for Streptococcus spp.
suitability
bacteria (general purpose media), selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Lactobacillus spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Listeria spp.
suitability
selective and differential for Candida spp., selective and differential for Pichia spp., selective and differential for Saccharomyces spp., selective and differential for Zygosaccharomyces spp.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 15 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , dextrose, 20 g/L , sodium chloride, 5 g/L , beef extract, 5 g/L , papaic digest of soybean meal, 5 g/L , L-cysteine hydrochloride, 0.3 g/L , yeast extract, 5 g/L
composition
actidione (cycloheximide), 0.004 g/L , agar, 20 g/L , bromocresol green, 0.022 g/L , calcium chloride, 0.125 g/L , casein enzymic hydrolysate, 5 g/L , dextrose, 50 g/L , ferric chloride, 0.0025 g/L , magnesium sulfate, 0.125 g/L , manganese sulfate, 0.0025 g/L , monopotassium phosphate, 0.55 g/L , potassium chloride, 0.425 g/L , yeast extract, 4 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 6.0 g/L , chromogenic substrate, 0.05 g/L , disodium hydrogen phosphate anhydrous, 2.5 g/L , glucose, 2.0 g/L , lithium chloride, 10.0 g/L , magnesium glycerophosphate, 1.0 g/L , magnesium sulfate, 0.5 g/L , meat peptone, 18.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium pyruvate, 2.0 g/L , yeast extract, 10.0 g/L
composition
agar, 20 g/L , basic fuchsin, 0.47 g/L , dextrin, 0.11 g/L , dextrose, 10 g/L , malt extract, 3 g/L , peptic digest of animal tissue, 5 g/L , sodium sulfite, 2.92 g/L , yeast extract, 3 g/L
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages, microbiology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)