Kluczowe dokumenty
BR143265
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 5 mm × 8 mm × 1.5 mm, L 20 m
Synonim(y):
Special laboratory tubing, Tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Materiały
PVC
producent / nazwa handlowa
BRAND 143265
śr. wewn. × śr. zewn. × szer.
5 mm × 8 mm × 1.5 mm
Długość
20 m
Opis ogólny
Szczególnie wysokiej jakości materiał, wyprodukowany zgodnie z pierwszorzędnymi standardami. Dobra elastyczność i odporność chemiczna sprawiają, że rurka ta jest idealna do stosowania w zespołach aparatury. Możliwość autoklawowania (121 °C).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)