Przejdź do
69899
Monochlorobimane
suitable for fluorescence, ≥70.0% (HPCE)
Synonim(y):
mBCl, Chlorobimane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.66
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4440901
Assay:
≥70.0% (HPCE)
Form:
powder
Quality level:
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥70.0% (HPCE)
form
powder
mp
135-136 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 380 nm; λem 461 nm in methanol, λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CCl)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11ClN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI key
SUIPVTCEECPFIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Monochlorobimane is a glutathione (GSH) fluorescent cell-permeable probe. When incubated with the test cell culture, it readily enters the cells and forms a fluorescent complex. The Monochlorobimane-GSH reaction is catalyzed by glutathione-S-transferase, which is detected fluorometrically.
Monochlorobimane, also known as mBCl, is a non-fluorescent compound that forms a fluorescent complex upon reaction. The fluorescence is detected at 394/490nm.
Application
Monochlorobimane is used as a fluorescent agent in fluorometric glutathione assays. It is used to detect the principal intracellular low-molecular-weight thiols, which play a pivotal role in the defense mechanism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
698982188421879
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥70.0% (HPCE)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥85% (HPCE)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 380 nm; λem 461 nm in methanol
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 398 nm
fluorescence
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pomiar czasu życia fluorescencji ma przewagę nad pomiarami opartymi na intensywności. Zastosowania obejmują testy czasu życia fluorescencji, wykrywanie i FLI.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Birgitta I Eklund et al.
Analytical biochemistry, 309(1), 102-108 (2002-10-17)
A rapid and facile colony assay has been developed for catalytically active enzymes in combinatorial cDNA libraries of mutated glutathione transferases (GST), expressed in Escherichia coli. The basis of the method is the conjugation of glutathione (GSH) with the fluorogenic
A Jos et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 23(3), 546-553 (2009-05-16)
Reduced glutathione (GSH) protects cells against injury by oxidative stress and maintains a range of vital functions. In vitro cell cultures have been used as experimental models to study the role of GSH in chemical toxicity in mammals; however, this
Jana Wünschmann et al.
Phytochemistry, 71(1), 54-61 (2009-11-10)
Xenobiotics are widely used as pesticides. The detoxification of xenobiotics frequently involves conjugation to glutathione prior to compartmentalization and catabolism. In plants, degradation of glutathione-S-conjugates is initiated either by aminoterminal or carboxyterminal amino acid cleavage catalyzed by a gamma-glutamyl transpeptidase
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69899-25MG04061833278109
69899-100MG04061833278093
69899-5MG04061832533001