Przejdź do
B2515
L-Buthionine-sulfoximine
synthetic (organic), ≥97% (TLC), γ-glutamylcysteine synthetase inhibitor, powder
Synonim(y):
L-BSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2367136
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Buthionine-sulfoximine, ≥97% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mp
224-226  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1
InChI key
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Gene Information
Application
Used to induce experimental glutathione deficiency, to investigate roles of glutathione in cellular processes.
L-Buthionine-sulfoximine has been used:
  • as a selective activator for the induction of ferroptosis in rat apoptotic cells[1]
  • as an inhibitor of γ-glutamylcysteine synthetase to study its effects on the viability and effectiveness of microspore embryogenesis (ME) induction in triticale and barley
  • as a glutathione synthesis blocker to study its effects on auranofin (AFN)-mediated interleukin-1β expression in murine alveolar macrophages[2]
Biochem/physiol Actions
Blocks cellular resistance to chemotherapy by inhibiting γ-glutamylcysteine synthetase, a key enzyme in glutathione biosynthesis. Used to induce experimental glutathione deficiency, to investigate roles of glutathione in cellular processes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19176B2640L9756
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (GC)
Gene Information
human ... GCLC(2729), GCLM(2730)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to almost clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Buthionine-sulfoximine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I've kept this product (powder) in the fridge for a longer period (Approx. 1 year). Is it still okey to use or should I consider buying another one and keep it in the freezer? 
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. When stored appropriately at ?20°C, the material is quite stable. A warranty period of 1 year from the date of shipment applies to this item. Usage beyond that period would be up to the end user.