Key Documents
68740
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one
purum, ≥98.0% (NT)
Synonim(y):
5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (NT)
tw
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
126-128 °C
ciąg SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?