Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
686,00 zł
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.5% (alkalimetric), 99.995% anhydrous basis
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Biokataliza z usuwaniem produktu in situ poprawia produkcję kwasu p-kumarowego: Badania te pokazują użyteczność jednozasadowego fosforanu potasu w reakcjach biokatalitycznych, w szczególności w celu poprawy produkcji kwasu p-kumarowego, związku ważnego w różnych zastosowaniach biochemicznych (Virklund et al., 2024).
- Uwolnienie potencjału biowęgla: Jednozasadowy fosforan potasu jest wykorzystywany do zwiększenia zdolności adsorpcyjnych kompozytów biowęgla do usuwania metali ciężkich, takich jak Pb(II) i Cd(II) z wody, podkreślając jego skuteczność w strategiach oczyszczania środowiska (Li et al., 2024).
- Partycjonowanie rekombinowanej chitynazy z Nicotiana benthamiana przez wodny układ dwufazowy: Demonstruje zastosowanie jednozasadowego fosforanu potasu w wodnych układach dwufazowych do wydajnego podziału enzymów, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań biotechnologicznych i przemysłowych (Tue et al., 2024).
- Wpływ dyfuzji K(+) na hydratację cementu fosforanowo-magnezowo-potasowego: Jednozasadowy fosforan potasu jest badany pod kątem jego roli w wpływaniu na procesy hydratacji cementów magnezowo-fosforanowo-potasowych, zapewniając wgląd cenny w budownictwie i materiałoznawstwie (Leng et al., 2024).
- Odblokowanie zestawu narzędzi natury: Badanie to pokazuje, w jaki sposób jednozasadowy fosforan potasu może być wykorzystywany do optymalizacji warunków produkcji rekombinowanych białek, zwiększając wydajność i usprawniając procesy produkcyjne w biomanufacturingu (Rajak et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 99,5 %
Spec. Absorbancja A przy 260 nm (2 cm, 10%, woda): ≤ 0,010
Chlorek (Cl): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 30 ppm
As (Arsen): ≤ 0.1 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0,010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.10 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.05 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0.50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Sód): ≤ 20.0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.005 ppm
Sm (samar): ≤ 0,010 ppm
Sr (stront): ≤ 0,50 ppm
Tl (tal): ≤ 0,01 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,005 ppm
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form powder or crystals | form crystalline |
| solubility 208 g/L | solubility water: 208 g/L at 20 °C | solubility water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| assay ≥99.5% (alkalimetric), 99.995% anhydrous basis | assay 98-100.5% dry basis | assay ≥99% | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 252.6 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan potasu jednozasadowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c