Kluczowe dokumenty
PHR3181
Hexylene Glycol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Hexylene glycol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1308200
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
granice wybuchowości
7.4 %
opakowanie
pkg of 250 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)