Merck
68118
Supelco
Bisphenol C
analytical standard
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenedi-o-cresol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Klucz InChI
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were