Kluczowe dokumenty
67319
2-Furanmethanethiol
analytical standard
Synonim(y):
2-Furfurylthiol, 2-Furylmethanethiol, Furfuryl mercaptan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
n20/D 1.531-1.535
tw
155 °C (lit.)
gęstość
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SCc1ccco1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2
Klucz InChI
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?