Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 106,00 zł |
Informacje o tej pozycji
106,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
InChI key
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description natural, 1% in Sunflower oil | description ≥95%, FG | description 98%, FG |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 400, 300 |
| density 1.145 g/mL at 25 °C | density - | density 1.145 g/mL at 25 °C | density 1.138 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form - | form - | form - |
| refractive index n20/D 1.518 (lit.) | refractive index n20/D 1.518 (lit.) | refractive index n20/D 1.518 (lit.) | refractive index n20/D 1.520 |
| bp 57-60 °C/44 mmHg (lit.) | bp 57-60 °C/44 mmHg (lit.) | bp 57-60 °C/44 mmHg (lit.) | bp 225-235 °C/29.9 mmHg |
| grade technical grade | grade natural, Halal, Kosher | grade Halal, FG, Fragrance grade, Kosher | grade Halal, Kosher, FG |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-3-furanthiol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?