Merck
W318809
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
≥95%, FG
Synonim(y):
2-methyl-3-furyl mercaptan, Fish thiol, Oxy cyclothione-030
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.17
Numer FEMA:
3188
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11678
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.055
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fishy; meaty; metallic; sulfurous
ciąg SMILES
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Klucz InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Methyl-3-furanthiol, a sulfur-containing compound, is the key odorant in cooked ham[1], wine[2] and canned tuna fish.[3]
Zastosowanie
  • Elucidating salt-reduction mechanisms of aroma-active compounds from yeast extracts through sensomics approaches and electroencephalography.: This innovative study leverages both sensory science and neurotechnology to uncover how 2-methyl-3-furanthiol and other key compounds in yeast extracts can enhance flavor profiles while reducing sodium content in foods, aligning with health trends and consumer demands for lower-sodium options (Shan et al., 2024).
  • Widely Targeted Metabolomics and Network Pharmacology Reveal the Nutritional Potential of Yellowhorn (Xanthoceras sorbifolium Bunge) Leaves and Flowers.: This study demonstrates the use of targeted metabolomics to profile bioactive compounds, including 2-methyl-3-furanthiol, in Yellowhorn plant parts, which are emerging as a nutritional powerhouse with potential health benefits (Sha et al., 2024).
  • Metabolomics reveals factors affecting the radical reaction of sulfides during thermal processing for meaty aroma.: This research identifies how 2-methyl-3-furanthiol and other sulfides interact during cooking to create rich, meaty flavors, providing valuable insights for the culinary industry on optimizing flavor profiles in cooked meats (Zhang et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 10 ppm
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel method for quantification of 2-methyl-3-furanthiol and 2-furanmethanethiol in wines made from Vitis vinifera grape varieties.
Tominaga T & Dubourdieu D
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(1), 29-33 (2006)
Identification of 2-Methyl-3-Furanthiol in the Steam Distillate from Canned Tuna Fish.
WITHYCOMBE D and MUSSINAN CYJ.
Journal of Food Science, 53(2), 658-658 (1988)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 58-58 (2001)
Caroline Thomas et al.
Food chemistry, 155, 207-213 (2014-03-07)
The aim of this work was to identify and gain further knowledge on the origin of sulfur compounds present in the volatile fraction of cooked ham, and on their role in the aroma of this product. To this end, we
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)