Kluczowe dokumenty
67123
Millipore
Suplement wzrostu Preston Campylobacter
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
5 VIAL
252,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 VIAL
252,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Poziom jakości
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Wzbogacanie chemiczne zalecane w celu zwiększenia wzrostu i aerotolerancji Campylobacter spp.
Komponenty
Composition:
Per vial sufficient for 500 ml medium
Ingredients Concentration
Sodium pyruvate 0.125g
Sodium metabisulfite 0.125g
Ferrous sulfate 0.125g
Rekonstytucja
Wskazówki:
Zawartość 1 fiolki należy aseptycznie nawodnić 2 ml jałowej wody destylowanej i dobrze wymieszać do rozpuszczenia. Unikać spienienia roztworu. Aseptycznie dodać zawartość do 500 ml sterylnego, stopionego, schłodzonego (45-50°C) podłoża Columbia Blood Agar Base, Blood Agar Base, Brucella Agar Base lub Preston Broth. Delikatnie wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego lub probówek.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)