Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 163,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł |
Informacje o tej pozycji
163,00 zł
vapor density
4.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp −18 °C (lit.) | mp 111-114 °C (lit.) | mp 50-52 °C (lit.) |
| bp 218-219 °C (lit.) | bp 195-197 °C (lit.) | bp - | bp 244 °C (lit.) |
| vapor density 4.2 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylphenol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?