Merck
183601
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Wybierz wielkość
10 G
585,00 zł
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
585,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
mp
79-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 2,5-dichlorobenzylowy uczestniczy w katalizowanym przez [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 (acac = acetyloaceton) utlenianiu alkoholi do aldehydów lub ketonów przy użyciu H5IO6 jako utleniacza[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mild oxidation of alcohols with periodic acid catalyzed by [Ru(acac)2(CH3CN)2]PF6 in water.
Ganesamoorthy S, et al.
Catalysis Communications, 10(14), 1835-1838 (2009)