Przejdź do
65671
(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
≥97%
Synonim(y):
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene, Walphos SL-W001-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
309,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 260,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H32F12FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
930.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
309,00 zł
Cena katalogowa412,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
functional group
fluoro, phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C41H27F12P2.C5H5.Fe/c1-25(34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)55(30-11-4-2-5-12-30)31-13-6-3-7-14-31)54(32-21-26(38(42,43)44)19-27(22-32)39(45,46)47)33-23-28(40(48,49)50)20-29(24-33)41(51,52)53;1-2-4-5-3-1;/h2-25H,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
LKNKYBWIZNAXBY-WLOLSGMKSA-N
General description
The product is an air-stable and non-hygroscopic Solvias chiral phosphine ligand.
Application
Walphos SL-W001-2, in the presence of a ruthenium catalyst may be used as a ligand in the following processes:
  • Asymmetric hydrogenation of IPCA-D, a cinnamic acid derivative.
  • Addition of 3,5-difluorophenylketimine to 4-methoxyphenylboronic acid to form the corresponding tertiary substituted cyclic sulfamate derivative with high enantioselctivity.2
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
sold in collaboration with Solvias AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
887198875565672
description
≥97%
description
≥97%
description
97%
description
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
97%
assay
≥97%
functional group
phosphine, fluoro
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine, fluoro
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
(1S)-1-[(1R)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene distributor
PPF-tBu diphosphine ligand for alkoxycarbonylation, Sigma-Aldrich (R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine, chiral ferrocenyl diphosphine ligand for palladium catalysis, (R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine for organic synthesis, Josiphos SL-J002-1 diphosphine ligand, chiral ligand for palladium-catalyzed reactions, 155830-69-6 (R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine, lab-grade (R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine, high purity (R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine for research, (2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, ACS grade PPF-tBu ligand
-
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene, lab-grade (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, asymmetric hydrogenation catalyst (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, Walphos SL-W001-2 ligand for asymmetric hydrogenation, research grade (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, high-purity (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, Pd catalyst ligand (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, CAS 849925-17-3 (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, chemical (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, catalyst ligand for reductive allylic alkylation (S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)