Merck
88717
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Synonim(y):
(2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), (R)-(S)-Josiphos, Josiphos SL-J001-1
Wybierz wielkość
100 MG
433,00 zł
500 MG
1890,00 zł
1 G
1673,00 zł
5 G
10 700,00 zł
50 G
Prześlij zapytanie
100 G
Prześlij zapytanie
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
433,00 zł
500 MG
1890,00 zł
1 G
1673,00 zł
5 G
10 700,00 zł
50 G
Prześlij zapytanie
100 G
Prześlij zapytanie
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44FeP2 · C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
640.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
ethanol adduct
Próba
≥97%
Formularz
powder
czystość optyczna
ee: ≥99%
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Klucz InChI
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
Opis ogólny
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ((R,S)-josiphos) is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.[1]
sold in collaboration with Solvias AG
Zastosowanie
It may be used in the preparation of cyclopentadienyliridium complexes, [IrCl(PP)]2 and [IrCp(PP)]. (Cp= cyclopentadienyl; PP= (R)-1-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine)[2]
Rhodium complex of (R)-(S)-JOSIPHOS can be used as a catalyst for the selective asymmetric hydrogenation of:       
  • Z-β-aryl-β-(enamido)phosphonates.[3]     
  •  o-alkoxy tetrasubstituted enamides to yield β-amino alcohol analogs with excellent enantiomeric excess.[4]
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingjing Meng et al.
Organic letters, 17(8), 1842-1845 (2015-03-27)
Rh/(R,S)-JosiPhos complex-catalyzed asymmetric hydrogenation of o-alkoxy tetrasubstituted enamides has been achieved, and it furnished a set of β-amino alcohol analogues in high yields and excellent enantiomeric excesses (>99% conversion, up to 99% ee).This method provides valuable chiral building blocks in
Iridium (I)-Catalyzed Asymmetric Intermolecular Hydroarylation of Norbornene with Benzamide.
Aufdenblatten R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 131(12), 1345-1350 (2000)
Rhodium complexes of (R)-Me-CATPHOS and (R)-(S)-JOSIPHOS: highly enantioselective catalysts for the asymmetric hydrogenation of (E)-and (Z)-β -aryl-β -(enamido) phosphonates
Doherty S, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(12), 1437-1444 (2009)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null
Powiązane treści
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf