63080
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
BioUltra, ≥98.0% (KT)
Synonim(y):
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioUltra
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (KT)
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
strata
~34% loss on ignition, 800 °C
rozpuszczalność
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
gęstość
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤100 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.035
λ: 280 nm Amax: 0.035
ciąg SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?