Merck
593648
Sigma-Aldrich
Phytic acid solution
50 % (w/w) in H2O
Synonim(y):
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate)
Wybierz wielkość
250 ML
513,00 zł
1 L
1310,00 zł
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
513,00 zł
1 L
1310,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18O24P6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
660.04
Beilstein:
2201952
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
45.0-55.0 %
Poziom jakości
stężenie
50 % (w/w) in H2O
bp
105 °C
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
gęstość
1.432 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
OP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Klucz InChI
IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Phytic acid is a mineral chelator that can bind to minerals to form mineral-phytate complex.[1]It can also complex with metal ions bound to the surface of magnesium alloy to form a conversion coating, which can improve the resistance of magnesium alloy towards corrosion.[2]
Zastosowanie
  • Phytic acid in dental applications: A 2024 study explores the effectiveness of phytic acid as an irrigation solution to improve the adhesion and sealing properties of calcium silicate-based cements in endodontic treatments, demonstrating its potential as a chelating agent in dental procedures (Koçak Şahin and Ünal, 2024).
  • Phytic acid in energy storage: Phytic acid is utilized to stabilize magnesium metal anodes in battery technology, contributing to the development of more durable and efficient energy storage systems (Wen et al., 2024).
  • Phytic acid in battery technology: Another 2024 study incorporates phytic acid in the development of a hydrogel polymer electrolyte and cathode material for rechargeable zinc metal hydrogel batteries, highlighting its role in enhancing the performance and stability of battery systems (Dilwale et al., 2024).
  • Phytic acid in strain sensors: Research focuses on the use of a nacre-mimetic structure multifunctional ion-conductive hydrogel, enhanced by phytic acid, for developing high-performance strain sensors with significant implications in wearable technology and robotics (Wang et al., 2024).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangdong Long et al.
Nature communications, 11(1), 4074-4074 (2020-08-15)
Single-atom metal-nitrogen-carbon (M-N-C) catalysts have sparked intensive interests, however, the development of an atomically dispersed metal-phosphorus-carbon (M-P-C) catalyst has not been achieved, although molecular metal-phosphine complexes have found tremendous applications in homogeneous catalysis. Herein, we successfully construct graphitic phosphorus species
Jorge Escorihuela et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-24)
The use of phosphoric acid doped polybenzimidazole (PBI) membranes for fuel cell applications has been extensively studied in the past decades. In this article, we present a systematic study of the physicochemical properties and proton conductivity of PBI membranes doped
"The effect of minerals and mineral chelators on the formation of phytase-resistant and phytase-susceptible forms of phytic acid in solution and in a slurry of canola meal"
Maenz.DD, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 81(03), 177-192 (1999)
"Study on the corrosion resistance of phytic acid conversion coating for magnesium alloys"
Jianrui L, et al.
Surface and Coatings Technology, 201(03), 1536- 1541 (2006)
Hitoshi Niikura et al.
Gynecologic oncology, 131(2), 299-303 (2013-08-31)
The aim of the present study was to clarify the most effective combination of injected tracer types and injection sites in order to detect sentinel lymph nodes (SLNs) in early endometrial cancer. The study included 100 consecutive patients with endometrial
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf