Merck
870700P
Avanti
Coenzyme A (free acid)
Avanti Research - A Croda Brand 870700P, powder
Synonim(y):
Coenzyme A (free acid)
Wybierz wielkość
10 MG
458,00 zł
25 MG
633,00 zł
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
458,00 zł
25 MG
633,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N7O16P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (870700P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (870700P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870700P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP(O)(OP(O)(OC[C@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35)
Klucz InChI
RGJOEKWQDUBAIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Coenzyme A is structurally composed of 2-aminoethanethiol, pantothenic acid and phosphorylated adenosine phosphate.[1]
Działania biochem./fizjol.
Coenzyme A is a cofactor involved in acyl group transfer. It is essential for carbohydrate, lipid and protein metabolism. Coenzyme A acts as a cofactor for vitamin B coenzymes.[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870700P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870700P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
General, Organic, and Biological Chemistry, 783-783 (2012)