Merck
529354
Sigma-Aldrich
Ammonium magnesium phosphate hydrate
99.997% trace metals basis
Synonim(y):
Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate
Wybierz wielkość
50 G
718,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
718,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)MgPO4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
137.31 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.997% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)