Merck
570753
Sigma-Aldrich
Dibenzo[f,h]quinoline
Synonim(y):
1-Aza-triphenylene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
solid
mp
184.0-185.9 °C (lit.)
λmaks.
257 nm in chloroform
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
Klucz InChI
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in the preparation of near infrared luminescent metal (Yb3+, Nd3+, Er3+) azatriphenylene complexes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3