Przejdź do
241571
Quinoline
reagent grade, 98%
Synonim(y):
1-Benzazine, 2,3-Benzopyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
904,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-051-6
Beilstein/REAXYS Number:
107477
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.07 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
General description
Quinoline is a heterocyclic aromatic organic compound with the chemical formula C9H7N.Quinoline derivatives are prevalent in a variety of pharmacologically active synthetic and natural compounds. Quinolines have antiseptic, antipyretic, and antiperiodic properties and are used as antimalarials and for preparing other antimalarial drugs.
Application
Quinoline and its derivatives are widely used as antibiotics, alkaloids, dyes, rubber chemicals, and flavoring agents. Additional industrial applications include their use as corrosion inhibitors and as solvents for resins and terpenes, and in transition-metal complex catalysis for uniform polymerization and luminescence chemistry. They are also used in manufacturing oil soluble dyes, food colorants, pharmaceuticals, pH indicators and other organic compounds. Quinoline is a catabolite of tryptophan, a fundamental structure in some antihypertensive agents such as the peripheral vasodilators prazosin and doxazosin.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9451722600145904
Quinoline analytical standard
Supelco
94517
Quinoline
description
reagent grade, 98%
description
analytical standard
description
crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
description
90%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC), 97.5-102.2% (wt., NT)
assay
≥98.0% (dried material, NT)
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
mp
−17-−13 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
mp
168-172 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-22-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?