Przejdź do
E9531
Ebastine
≥98% (HPLC), Histamine H1 receptor antagonist, solid
Synonim(y):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ebastine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI key
MJJALKDDGIKVBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ebastine is metabolised by cytochrome P450 3A (CYP3A4) to carebastine. It is used to treat allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria.
Application
Ebastine has been used as a cationic amphiphilic drug (CAD) in sensitizing cancerous cells to chemotherapy and revert multidrug resistance.
Biochem/physiol Actions
Ebastine is a non-sedating histamine H1 receptor antagonist, which inhibits allergen-induced bronchospasm in conscious guinea pigs. Unlike other compounds in this category, ebastine does not prolong the QT interval at up to five times the recommended therapeutic dose.
Ebastine is a non-sedating histamine H1 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2794Y0002031329600
Ebastine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002031
Ebastine
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ebastine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)