Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
ligand
pyridine
assay
97%
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n
bp
95 °C/0.4 mmHg
density
1.254 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H7F2N/c12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H
InChI key
SSABEFIRGJISFH-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
103.3 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?