Przejdź do
PHR3349
Związek C związany z sewofluranem
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Sewofluran EP Zanieczyszczenie C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.04
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1841007
MDL number:
eCl@ss:
25140904
3540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1612594
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 0.5 mL
refractive index
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1812752517105228
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
for LC-MS LiChropur™
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.8%
description
≥99%
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
agency
traceable to USP 1612594
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
packaging
pkg of 0.5 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Narządy docelowe
Central nervous system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)